Få mere at vide
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA DÆKKER BPC Udstyr og glasbetræk
Diameter (metrisk):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Beskrivelse
- BioClean Pharma Covers giver produktbeskyttelse mod miljømæssige urenheder under opbevaring, forarbejdning og transport med den latexfri elastik, der giver en sikker forsegling.
- De minimerer behovet for autoklavtape under indpakning og sparer tid ved klargøring af glasvarer, slanger osv. til autoklavering.
- Nem fjernelse minimerer partikeldannelse og letter aseptisk teknik.
- Fås i diametre fra 8 cm til 229 cm, skræddersyede størrelser fås på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Til brug med (applikation) | Dækkende glasvarer |
| Til brug med (udstyr) | Glasvarer |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |