Få mere at vide
Ansell BIOCLEAN™ PHARMA DÆKKER BPC Udstyr og glasbetræk
Artikelnummer. 30040325
Diameter (metrisk):
5 cm
8 cm
10 cm
13 cm
18 cm
23 cm
30 cm
41 cm
51 cm
Artikelnummer. 30040325
Brand: Ansell BPC030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åndbare mikrobielle barrierebetræk er lette at påføre og fjerne, fnugfrie, fugt- og punkteringsresistente, IPA-resistente, formtilpassede og autoklaverbare ved 121 °C.
  • BioClean Pharma Covers giver produktbeskyttelse mod miljømæssige urenheder under opbevaring, forarbejdning og transport med den latexfri elastik, der giver en sikker forsegling.
  • De minimerer behovet for autoklavtape under indpakning og sparer tid ved klargøring af glasvarer, slanger osv. til autoklavering.
  • Nem fjernelse minimerer partikeldannelse og letter aseptisk teknik.
  • Fås i diametre fra 8 cm til 229 cm, skræddersyede størrelser fås på forespørgsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 ISO 9001:2015
Lukketype Elastik
Farve Hvid
Engangs Begrænset brug
Til brug med (applikation) Dækkende glasvarer
Til brug med (udstyr) Glasvarer
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Diameter (engelsk) 11,8''
Diameter (metrisk) 30 cm
Produkttype Dække