Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Artikelnummer. 16247721
Skift visning
Diameter (metrisk):
61 cm
76 cm
91 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
16247721 91 cm
16227721 61 cm
16237721 76 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16247721 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BPC091
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers med den latexfri elastik giver produktbeskyttelse mod miljømæssige urenheder under opbevaring, forarbejdning og transport.
  • Åndbar mikrobiel barriere
  • Fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig
  • IPA resistent farvet tråd
  • Form monteret
  • Hurtig tørretid
  • Let at påføre og fjerne
  • Autoklaverbar ved 121 til 127 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø; Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og PPER 2016/425 Modul D
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 91 cm
Materiale Polyethylen
Mængde 10 betræk/indre taske, 10 inderposer/Cs.
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.