Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile renrums tuschpenne
Artikelnummer. 15994841
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Oversigt:
Dobbelt pakket
Dobbelt sække
Dobbeltpose, pakke med 10 stk
Poser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Oversigt Pakningsstørrelse
15994841 Sort Dobbelt sække Pakke med 10
15298308 Sort Poser Pakke med 200
15365905 Blå Dobbeltpose, pakke med 10 stk Pakke med 10
15278308 Blå Dobbelt pakket Pakke med 200
15218318 Rød Poser Pakke med 200
15904851 Rød Dobbelt pakket Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15994841 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. SBPFPBK1
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Behandlet for at sikre ISO Klasse 4& EU GMP Grad A kompatibilitet. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Penne er individuelt pakket og fås med sort, blå eller rød blæk. Dobbeltposede varianter er tilgængelige.
  • Super permanent blæk i sort, blå eller rød
  • Falder og vandafvisende
  • Hurtigtørrende
  • Ikke giftig
  • Alkoholresistent mærkning
  • Autoseal blæk forhindrer udtørring
  • Opbevares på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys og fluorescerende belysning
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Oversigt Dobbelt sække
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm