Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile renrums tuschpenne
Artikelnummer. 15365905
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Oversigt:
Dobbelt sække
Dobbeltpose, pakke med 10 stk
Dobbeltposet
I pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
Artikelnummer. 15365905
Brand: Nitritex™ SBPFPBL1
Behandlet for at sikre ISO Klasse 4& EU GMP Grad A kompatibilitet. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Penne er individuelt pakket og fås med sort, blå eller rød blæk. Dobbeltposede varianter er tilgængelige.
  • Super permanent blæk i sort, blå eller rød
  • Falder og vandafvisende
  • Hurtigtørrende
  • Ikke giftig
  • Alkoholresistent mærkning
  • Autoseal blæk forhindrer udtørring
  • Opbevares på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys og fluorescerende belysning
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Oversigt Dobbeltpose, pakke med 10 stk
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm