Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile renrums tuschpenne
Artikelnummer. 15298308
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Oversigt:
Dobbelt sække
Dobbeltpose, pakke med 10 stk
Dobbeltposet
I pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
Artikelnummer. 15298308
Brand: Nitritex™ SBPTBBK1
Behandlet for at sikre ISO Klasse 4& EU GMP Grad A kompatibilitet. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Penne er individuelt pakket og fås med sort, blå eller rød blæk. Dobbeltposede varianter er tilgængelige.
  • Super permanent ink in black, blue, or red
  • Fade and water resistant
  • Quick drying
  • Non-toxic
  • Alcohol resistant labeling
  • Autoseal ink prevents drying
  • Store in a dry, cool place away from direct sunlight and fluorescent lighting
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Oversigt I pose
Længde (engelsk) 5.5 in.
Længde (metrisk) 140 mm