Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile renrums tuschpenne
Artikelnummer. 15278308
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Oversigt:
Dobbelt sække
Dobbeltpose, pakke med 10 stk
Dobbeltposet
I pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Oversigt unitSize
15278308 Blå Dobbeltposet Pakke med 200
15298308 Sort I pose Pakke med 200
15994841 Sort Dobbelt sække Pakke med 10
15365905 Blå Dobbeltpose, pakke med 10 stk Pakke med 10
15218318 Rød I pose Pakke med 200
15904851 Rød Dobbeltposet Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15278308 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. SBPFPBL1
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandlet for at sikre ISO Klasse 4& EU GMP Grad A kompatibilitet. Nitritex™ BioClean Permaflow™ Cleanroom Marker Penne er individuelt pakket og fås med sort, blå eller rød blæk. Dobbeltposede varianter er tilgængelige.
  • Super permanent ink in black, blue, or red
  • Fade and water resistant
  • Quick drying
  • Non-toxic
  • Alcohol resistant labeling
  • Autoseal ink prevents drying
  • Store in a dry, cool place away from direct sunlight and fluorescent lighting
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Oversigt Dobbeltposet
Længde (engelsk) 5.5 in.
Længde (metrisk) 140 mm