Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterile renrums tuschpenne
Farve:
Blå
Blå
Rød
Sort
Oversigt:
Dobbelt sække
Dobbeltpose, pakke med 10 stk
Dobbeltposet
I pose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
Beskrivelse
- Super permanent ink in black, blue, or red
- Fade and water resistant
- Quick drying
- Non-toxic
- Alcohol resistant labeling
- Autoseal ink prevents drying
- Store in a dry, cool place away from direct sunlight and fluorescent lighting
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Oversigt | I pose |
| Længde (engelsk) | 5.5 in. |
| Længde (metrisk) | 140 mm |