Få mere at vide
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Bestrålet renrumskuglepen S-BPBP-1
Farve:
Blå
Sort
Beskrivelse
- BioClean Permaflow renrumspenne har falme og vandafvisende hurtigttørrende permanent blæk og har en alkoholbestandig etiket for nem rengøring i et kritisk miljø. ISO Klasse 4 og EU GMP Grade A kompatibel.
- Med en robust, let, tonet rund tønde af polypropylen og 1 mm punktstørrelse for høj skrivepræcision. Blæk overholder standarden for dokumentarisk brug ISO 12757-2
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Rollerball |
| Produkttype | Kuglepen |
| Farve | Sort |