Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Oryx™ Servietter
Dimensioner (L x B):
230 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2400
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | BioClean-Oryx™ Servietter |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |
| Materiale | Hydroentangled non-woven polyestercellulose |
| Kompatibilitet | ISO Klasse 5 |
| Basisvægt | 68gsm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, ISO 2859-3:1994 |
| Farve | Hvid |
| Konstruktion | Hydroentangled non-woven polycellulose |
| Dimensioner (L x B) | 230 x 230 mm |
| Vis mere |