Få mere at vide
Ansell BioClean Oryx Aftørring BOWB 12 ikke-steril polycelluloseserviet
Dimensioner (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2100
Beskrivelse
- Forbedret sugeevne: De BioClean™ Oryx Wipe BOWB er lavet af hydroentangled polycellulosemateriale, hvilket sikrer højkvalitets renrumsservietter, der tilbyder høj absorberingsevne
- Reduceret allergirisiko: Den er fri for blegemidler og optiske blegemidler, hvilket reducerer risikoen for allergi
- Garanteret renlighed: Derudover den lavfnugende BioClean™ Oryx Wipe BOWB er pakket i en ISO Klasse 5 renrum, der sikrer lave partikel- og ekstraherbare niveauer
- Øget robusthed: Disse nonwoven servietter har fremragende holdbarhed og styrke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Absorberingsevne | Ydre sorberingskapacitet (ml/m) = 305,90; Indre sorbenskapacitet (ml/g) = 4,60 |
| Basisvægt | 68gsm (± 3gsm) |
| Farve | Hvid |
| Konstruktion | Hydroentangled non-woven polycellulose (55 % cellulose og 45 % polyester) |
| Vis mere |