Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Oryx Sterile polycelluloseservietter
Artikelnummer. 15268218
Skift visning
Dimensioner (L x B):
229 x 229 mm (9 x 9 tommer)
300 x 300 mm (12 x 12 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1800
Pakke med 2700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15268218 229 x 229 mm (9 x 9 tommer) Pakke med 1800
15258218 300 x 300 mm (12 x 12 tommer) Pakke med 2700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15268218 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BOWS12
Ansell™ BioClean™ Oryx Sterile polycelluloseservietter er lavfnugende, glatte, holdbare og stærke.
  • Indeholder ingen optiske blegemidler eller blegemidler
  • Lavt fnug
  • Fremragende absorptionsegenskaber
  • Fremragende styrke og holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Hydroentangled non-woven polyestercellulose
Absorberingsevne Fremragende absorption
Certificeringer/compliance Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015; Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 renrumsmiljø; Prøveudtagning og kontrol iht ISO 2859-3:1994
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 229 x 229 mm (9 x 9 tommer)
Sterilitet Steril
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.