Få mere at vide
Ansell BioClean Oryx Sløjfer 9B sterile nonwoven polycelluloseservietter
Beskrivelse
- Forbedret sugeevne: BioClean™ Oryx BOWS renrumsservietter er sammensat af hydroentangled polycellulose, der leverer enestående absorberende egenskaber
- Minimeret allergirisiko: De indeholder ingen blegemidler eller optiske blegemidler, hvilket reducerer risikoen for allergiske reaktioner
- Garanteret renlighed: Disse klude med lavt fnug steriliseres via gammabestråling og pakkes i en ISO Klasse 5 renrumsfacilitet, der sikrer lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer, mens prøveudtagning og inspektion udføres i overensstemmelse med IS0 2859-3 standarder
- Øget robusthed: BioClean™ Oryx BOWS nonwoven servietter nyder også godt af fremragende holdbarhed og styrke
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 230 mm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Absorberingsevne | Ydre sorberingskapacitet (ml/m) = 305,90; Indre sorbenskapacitet (ml/g) = 4,60 |
| Basisvægt | 68 gsm (± 3 gsm) |
| Farve | Hvid |
| Konstruktion | Hydroentangled non-woven polycellulose (55 % cellulose og 45 % polyester) |
| Show More |