Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril sterile RABS/isolatorhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002925
Skift visning
Portstørrelse (engelsk):
10 til 12 tommer.
10''
12 tommer
6 tommer
8 tommer
Portstørrelse (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25,4 til 30,5 cm
25.4 cm
30.4 cm
Model-:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (engelsk) Portstørrelse (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
30002925 8 tommer 20.3 cm GGL20NIT59 Pakke med 20
17362973 6 tommer 15.2 cm GGL15NIT59 -
16638917 6 tommer 15.2 cm GGL15NIT59 -
17372973 8 tommer 20.3 cm GGL20NIT59 -
17874308 10'' 25.4 cm GGL10NIT59 Pakke med 20
16894130 10'' 25.4 cm GGL10NIT59 -
16490571 12 tommer 30.4 cm GGL36NIT59 Hver
30002916 12 tommer 30.4 cm GGL36NIT59 Pakke med 20
15925221 10 til 12 tommer. 25,4 til 30,5 cm GGL33NIT59 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 30002925 Leverandør Ansell Leverandørnr. GGL20NIT59
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Ikke relevant
Sterile RABS/isolatorhandsker fremstilles af nitril med lave partikelniveauer og fremragende ESD-egenskaber. Designet til brug i injektionsproduktion og farmaceutisk produktion.
  • ASTM D6978-05 overholdelse: Cytotoksisk lægemiddel- og kemisk resistens
  • 100% vandlækagetest: Sikret handskens integritet
  • SAL (Sterility Assurance Level) på 10-6: Ultra-ren, steril håndbeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Finger Thickness (English) 24 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.60 mm
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.50 mm
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 9.75
Sterilitet Steril
Temperatur (engelsk) Max. 14°til 248°grader
Temperatur (metrisk) Maks -10 °C til 120 °C
Tykkelse (engelsk) 20 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Life Sciences, Healthcare, Electronics
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 11137-1
Model- GGL20NIT59
Portstørrelse (engelsk) 8 tommer
Portstørrelse (metrisk) 20.3 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperatur (engelsk) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm
Diameter (engelsk) manchet 5,1 tommer
Diameter (metrisk) manchet 129 mm
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant