Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril sterile RABS/isolatorhandsker
Artikelnummer. 16894130
Portstørrelse (engelsk):
10 to 12 in.
10''
12 tommer
6 in.
8 tommer
Portstørrelse (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25.4 cm
25.4 to 30.5 cm
30.4 cm
Model-:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
N/A
Artikelnummer. 16894130
Brand: Ansell GGL10NIT59
N/A
RABS/isolatorhandsker er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og ESD-egenskaber. Designet til brug i injicerbare fremstillings- og farmaceutiske produktionsområder.
  • Nitril sterile RABS/isolatorhandsker har forskellige portstørrelser tilgængelige.
  • Testet mod ASTM D6978-05 standarder, for sikker håndtering af kemoterapilægemidler og resistens over for almindelige kemikalier.
  • Handsker er 100 % vandlækagetestet for pålidelig personlig beskyttelse og produktbeskyttelse.
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 renrum, der sikrer lave partikelniveauer.
  • Forbedret pasform designet til at mindske håndtræthed.
  • Modstandsdygtig over for fordampet hydrogenperoxid (VHP ), isopropylalkohol (IPA) og almindelige desinfektionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Fingertykkelse (engelsk) 24 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.60 mm
Hånd Ambidekstrøs
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 20 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.50 mm
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 9.75
Sterilitet Steril
Temperatur (engelsk) Max. 14 °F til 248 °F
Temperatur (metrisk) Maks - 10°° C til 120 °C
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Life Sciences, Healthcare, Electronics
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 11137-1
Model- GGL10NIT59
Portstørrelse (engelsk) 10''
Portstørrelse (metrisk) 25.4 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperatur (engelsk) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm
Diameter (engelsk) manchet 5,1 tommer
Diameter (metrisk) manchet 129 mm
Vis mere Vis mindre
N/A