Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril sterile RABS/isolatorhandsker
Artikelnummer. 16638917
Skift visning
Portstørrelse (engelsk):
10 til 12 tommer.
10''
12 tommer
6 tommer
8 tommer
Portstørrelse (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25,4 til 30,5 cm
25.4 cm
30.4 cm
Model-:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (engelsk) Portstørrelse (metrisk) Model- unitSize
16638917 6 tommer 15.2 cm GGL15NIT59 -
17362973 6 tommer 15.2 cm GGL15NIT59 -
17372973 8 tommer 20.3 cm GGL20NIT59 -
30002925 8 tommer 20.3 cm GGL20NIT59 Pakke med 20
17874308 10'' 25.4 cm GGL10NIT59 Pakke med 20
16894130 10'' 25.4 cm GGL10NIT59 -
16490571 12 tommer 30.4 cm GGL36NIT59 Hver
30002916 12 tommer 30.4 cm GGL36NIT59 Pakke med 20
15925221 10 til 12 tommer. 25,4 til 30,5 cm GGL33NIT59 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 16638917 Leverandør Ansell Leverandørnr. GGL15NIT59
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke relevant
Sterile RABS/isolatorhandsker fremstilles af nitril med lave partikelniveauer og fremragende ESD-egenskaber. Designet til brug i injektionsproduktion og farmaceutisk produktion.
  • ASTM D6978-05 overholdelse: Cytotoksisk lægemiddel- og kemisk resistens
  • 100% vandlækagetest: Sikret handskens integritet
  • SAL (Sterility Assurance Level) på 10-6: Ultra-ren, steril håndbeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455 Del 2, Kategori III
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Finger Thickness (English) 24 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.6 mm
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 20 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.50 mm
Produkttype Isolatorhandsker
Størrelse 9.75
Temperatur (engelsk) Max. 14°F to 248°F
Temperatur (metrisk) Maks -10 °C til 120 °C
Tykkelse (engelsk) 20 mil
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og forberedelse, bioteknologisk fremstilling, afdeling for steril forarbejdning, halvlederproduktion
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS Produktionsrevisionsstandarder QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- GGL15NIT59
Portstørrelse (engelsk) 6 tommer
Portstørrelse (metrisk) 15.2 cm
Serie BIOCLEAN™ GGL36NIT59
Temperatur (engelsk) Min 14 °F
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm
Diameter (engelsk) manchet 5,1 tommer
Diameter (metrisk) manchet 129 mm
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant