Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril sterile RABS/isolatorhandsker
Artikelnummer. 15925221
Skift visning
Portstørrelse (engelsk):
10 til 12 tommer.
10''
12 tommer
6 in.
8 tommer
Portstørrelse (metrisk):
15.2 cm
20.3 cm
25,4 til 30,5 cm
25.4 cm
30.4 cm
Model-:
GGL10NIT59
GGL15NIT59
GGL20NIT59
GGL33NIT59
GGL36NIT59
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (engelsk) Portstørrelse (metrisk) Model- unitSize
15925221 10 til 12 tommer. 25,4 til 30,5 cm GGL33NIT59 -
17362973 6 in. 15.2 cm GGL15NIT59 -
16638917 6 in. 15.2 cm GGL15NIT59 -
17372973 8 tommer 20.3 cm GGL20NIT59 -
30002925 8 tommer 20.3 cm GGL20NIT59 Pakke med 20
17874308 10'' 25.4 cm GGL10NIT59 Pakke med 20
16894130 10'' 25.4 cm GGL10NIT59 -
16490571 12 tommer 30.4 cm GGL36NIT59 Hver
30002916 12 tommer 30.4 cm GGL36NIT59 Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
N/A
Artikelnummer. 15925221 Leverandør Ansell Leverandørnr. GGL33NIT59
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
N/A
RABS/isolatorhandsker er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og ESD-egenskaber. Designet til brug i injicerbare fremstillings- og farmaceutiske produktionsområder.
  • Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin.
  • 100% vandlækage testet.
  • Fuldt valideret for sterilitet med en SAL (Sterility Assurance Level) på 10.
  • Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse.
  • Specielt designet til at minimere håndtræthed.
  • Autoklave kompatibel.
  • ISO 4 Renrum vasket og pakket.
  • Modstandsdygtig overfor VHP , IPA og desinfektionsmidler.
  • Fås i en række portstørrelser.
  • Ideelle industrier omfatter: Farmaceutisk, laboratorium, råmateriale, bioteknologi, steril behandling, halvleder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 421, EN ISO 374-5 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:4101X, EN 455
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9.75
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Biovidenskab, sundhedsvæsen og elektronik
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 11137-1
Model- GGL33NIT59
Emballagetype Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; en indre pose pr. forseglet anden indre PE-pose; en anden inderpose pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret indvendig hvid Correx polyethylen boks (20 stk.)
Portstørrelse (engelsk) 10 til 12 tommer.
Portstørrelse (metrisk) 25,4 til 30,5 cm
Serie BioClean™
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm
Vis mere Vis mindre
N/A