Få mere at vide
Ansell BioClean™ GSG10NITXLMA Nitril RABS/isolatorhylster/handskesystem
Beskrivelse
- ASTM D6978-05-testet: Certificeret til sikker håndtering af kemoterapimidler
- ISO 4 renrumsbearbejdede: Fremragende renlighedsniveauer
- Sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10-6: Sterilt håndbeskyttelsesprodukt
Tekniske data
Tekniske data
| ASTM F739 | Nej |
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978-05 |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Farve | Grøn, Hvid |
| Finger Thickness (English) | 4,72 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.12 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril, Polychloropren |
| Vis mere |
Ikke relevant