Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Nitril RABS/isolatorhylster/handskesystem
Artikelnummer. 17302983
Skift visning
Mængde:
20 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17302983 20 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17302983 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GSG10NIT85
Forventet forsendelse: 30-06-2027
De BioClean™ Nitril RABS/Isolator Sleeve/Glove System er et rent og sterilt ærme/handskesystem. Nitril ærmet fastgøres til en størrelse 8,5 håndspecifik PCP-handske (BioClean™ BPZS) af en kanalring og o'ring.
  • Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin.
  • Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse.
  • 100% inspiceret.
  • Passer til 10 til 12 tommer/304 til 355 mm port.
  • Systemlængde (ærme og handske): 914 mm/36 in.
  • Sælges parvis, individuelt pakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455, del 2, kategori III
Kloreret Ja
Rengøringsprocedure DI vask
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Oversigt Et system – bestående af ærme, str. 8,5 handske (mærket L) og kanalring/O-ringsamling pakket i indvendig PE-pose; Et system – bestående af ærme, str. 8,5 handske (mærket R) og kanalring/O-ringsamling pakket i indvendig PE-pose; to indvendige poser (to systemer – en L, en R) pakket pr. ydre PE-pose; 10 yderposer pr foret hvid Correx æske.
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
Farve Hvid, Neutral
Finger Thickness (English) 7,09 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.18 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril, latex dyppet
Palm Thickness (English) 0,15 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 5.91 mm
Størrelse 8.5
Temperatur (engelsk) Max. 248 °F
Temperatur (metrisk) Maks 120 °C
Tykkelse (engelsk) 20 mil/4,33 mil
Tykkelse (metrisk) 0.50/0.11 mm
Finger stil Fuld, tekstureret
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og præparation, bioteknologisk fremstilling, steril behandlingsafdeling, halvlederfremstilling
Køn Unisex
Inkluderer Kanalring, O-ring
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS Fremstilling QMS Revisionsstandarder ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Emballagetype PE poser, Correx polyethylen boks
Portstørrelse (engelsk) 10 til 12 tommer.
Portstørrelse (metrisk) 304 til 355 mm
Mængde 20 Pk.
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 914 mm