Få mere at vide
Ansell BioClean™ GSG10NIT80 Nitril RABS/isolatorhylster/handskesystem
Artikelnummer. 17392973
Skift visning
Kloreret:
Ja
Artikelnummer. Kloreret
17392973 Ja
1 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 17392973 Leverandør Ansell Leverandørnr. GSG10NIT80
Forventet forsendelse: 30-06-2027
Ikke relevant
Valideret sterilt nitril RABS/isolator-sleeve/handskesystem til håndtering af kemoterapimedicin.
  • ASTM D6978-05-testet: Certificeret til sikker håndtering af cytotoksiske lægemidler
  • ISO 4 renrumsbearbejdede: Exceptionelle renhedsniveauer
  • Sterilitetsgarantiniveau (SAL) på 10-6: Sterilt håndbeskyttelsesprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978-05
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003, EN 374-1:2003, EN 455-2:2009
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Finger Thickness (English) 7,09 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.18 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Ja
Materiale Nitril, Neopren, Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,91 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.16 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 8
Temperatur (engelsk) Max. 120 °C
Temperatur (metrisk) Maks 248 °F
Tykkelse (engelsk) 5,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og præparation, bioteknologisk fremstilling, steril behandlingsafdeling, halvlederfremstilling
Handske manchet stil Beaded
Greb design Glat
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 11137-1:2006
Model- GSG10NIT80
Portstørrelse (engelsk) 8 tommer
Portstørrelse (metrisk) 20.3 cm
Serie BIOCLEAN™ GSG10NIT80
Temperatur (engelsk) Min 14 °C
Temperatur (metrisk) Min. -10 °C
Længde (metrisk) 30 cm
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant