Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolator Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002922
Skift visning
Portstørrelse (engelsk):
10''
12 til 14 tommer.
8 til 10 tommer.
Portstørrelse (metrisk):
20,3 til 25,4 cm
25.4 cm
30,5 til 35,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (engelsk) Portstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
30002922 12 til 14 tommer. 30,5 til 35,6 cm Pakke med 20
17332973 8 til 10 tommer. 20,3 til 25,4 cm -
16619585 8 til 10 tommer. 20,3 til 25,4 cm -
17322973 10'' 25.4 cm -
30002921 10'' 25.4 cm Pakke med 20
17352973 12 til 14 tommer. 30,5 til 35,6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30002922 Leverandør Ansell Leverandørnr. CGL36NIT59
Forventet forsendelse: 07-12-2026
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator Handsker er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber. Designet til brug i injicerbare fremstillings- og farmaceutiske produktionsområder, vores CGL-serie af handsker er renrumsbehandlet og pakket.
  • Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin.
  • 100% vandlækage testet.
  • Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse.
  • Specielt designet til at minimere håndtræthed.
  • Autoklave kompatibel.
  • ISO 4 Renrum vasket og pakket.
  • Modstandsdygtig overfor VHP , IPA og desinfektionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4
Farve Hvid
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse 9.75
Tykkelse (engelsk) 24 mio
Tykkelse (metrisk) 0.60 mm
Model- BioClean™ Rene Nitril RABS / Isolatorhandsker CGL
Portstørrelse (engelsk) 12 til 14 tommer.
Portstørrelse (metrisk) 30,5 til 35,6 cm
Serie BioClean™ Rene Nitril RABS / Isolatorhandsker CGL
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm