Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolator Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002921
Portstørrelse (engelsk):
10''
12 til 14 tommer.
8 to 10 in.
Portstørrelse (metrisk):
20.3 to 25.4 cm
25.4 cm
30,5 til 35,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 30002921
Brand: Ansell CGL10NIT59
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator Handsker er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber. Designet til brug i injicerbare fremstillings- og farmaceutiske produktionsområder, vores CGL-serie af handsker er renrumsbehandlet og pakket.
  • Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin.
  • 100% vandlækage testet.
  • Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse.
  • Specielt designet til at minimere håndtræthed.
  • Autoklave kompatibel.
  • ISO 4 Renrum vasket og pakket.
  • Modstandsdygtig overfor VHP , IPA og desinfektionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1, 2, 3, EN 455, del 2, kategori III
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Fingertykkelse (engelsk) 24 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.6 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril, latex dyppet
Håndfladetykkelse (engelsk) 0,5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 20 mm
Størrelse 9.75
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og præparation, bioteknologisk fremstilling, halvlederfremstilling
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS Fremstilling QMS Revisionsstandarder ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Emballagetype PE poser, Correx polyethylen boks
Portstørrelse (engelsk) 10''
Portstørrelse (metrisk) 25.4 cm
Serie CGL
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm