Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nitril Cleanroom RABS/Isolator Handsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17332973
Skift visning
Portstørrelse (engelsk):
10''
12 til 14 tommer.
8 til 10 tommer.
Portstørrelse (metrisk):
20,3 til 25,4 cm
25.4 cm
30,5 til 35,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (engelsk) Portstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
17332973 8 til 10 tommer. 20,3 til 25,4 cm -
16619585 8 til 10 tommer. 20,3 til 25,4 cm -
17322973 10'' 25.4 cm -
30002921 10'' 25.4 cm Pakke med 20
30002922 12 til 14 tommer. 30,5 til 35,6 cm Pakke med 20
17352973 12 til 14 tommer. 30,5 til 35,6 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17332973 Leverandør Ansell Leverandørnr. CGL20NIT59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
BioClean™ Nitrile Clean RABS/Isolator Handsker er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber. Designet til brug i injicerbare fremstillings- og farmaceutiske produktionsområder, vores CGL-serie af handsker er renrumsbehandlet og pakket.
  • Testet mod ASTM D6978-05 til håndtering af kemomedicin.
  • 100% vandlækage testet.
  • Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse.
  • Specielt designet til at minimere håndtræthed.
  • Autoklave kompatibel.
  • ISO 4 Renrum vasket og pakket.
  • Modstandsdygtig overfor VHP , IPA og desinfektionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 4
Farve Hvid
Brug af laboratorium/renrum Renrum
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse 9.75
Tykkelse (engelsk) 24 mio
Tykkelse (metrisk) 0.60 mm
Model- BioClean™ Rene Nitril RABS / Isolatorhandsker CGL
Portstørrelse (engelsk) 8 til 10 tommer.
Portstørrelse (metrisk) 20,3 til 25,4 cm
Serie BioClean™ Rene Nitril RABS / Isolatorhandsker CGL
Længde (engelsk) 33 tommer
Længde (metrisk) 84 cm