Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7139089
Størrelse:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
100 par
Artikelnummer. 15208208
Brand: Nitritex™ BNMS70
Tilbyder fuld armbeskyttelse. Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves er en skulderlængde latexfri engangshandske, der giver komfort, antistatiske egenskaber og modstandsdygtighed over for en række kemikalier.
  • Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Skulderlængde (600 mm / 24 tommer) handske giver fuld armbeskyttelse
  • Pulverfri og latexfri
  • Fremragende antistatiske egenskaber
  • Perlemanchet
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Grad EU GMP Klasse A
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Model- BNMS70
Emballagetype EasyTear™
Mængde Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (100 par)
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 60 cm