Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15298198
Skift visning
Størrelse:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
100 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15298198 6.5 100 par
15208208 7 100 par
15228208 7.5 100 par
15238208 8 100 par
15248208 8.5 100 par
15258208 9 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15298198 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BNMS65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18043.80 DKK
    10902.57 DKK / 100 par
    Spare 7141.23 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Tilbyder fuld armbeskyttelse. Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves er en skulderlængde latexfri engangshandske, der giver komfort, antistatiske egenskaber og modstandsdygtighed over for en række kemikalier.
  • Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Skulderlængde (600 mm / 24 tommer) handske giver fuld armbeskyttelse
  • Pulverfri og latexfri
  • Fremragende antistatiske egenskaber
  • Perlemanchet
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Grad EU GMP Klasse A
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6.5
Sterilitet Steril
Model- BNMS65
Emballagetype Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (100 par)
Mængde Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (100 par)
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Længde (engelsk) 24 tommer
Længde (metrisk) 60 cm