Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile nitrilhandsker
Description
- Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Skulderlængde (600 mm / 24 tommer) handske giver fuld armbeskyttelse
- Pulverfri og latexfri
- Fremragende antistatiske egenskaber
- Perlemanchet
- Ikke-partikler EasyTear™ emballage
Specifications
Specifications
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Grad | EU GMP Klasse A |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 8 |
| Show More |