Få mere at vide
Nitritex™ BioClean MTA™ Påsyet ansigtsmaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 800
Beskrivelse
- Sammenknyttet ansigtsmaske med fremragende åndbarhed
- 3-lags konstruktion med ultralydsforsegling
- Partikelafgivelsesanalyse: Gennemsnitligt antal partikler - 19/minut (partikelstørrelse: 0,2 - 5,0 mikron). Testmetode: ASTM F51-68 (1989)
- Fysiske egenskaber: Partikelfiltreringseffektivitet (PFE):> 98,8 %
- Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE):> 99 %
- Trykfald (Delta P): 2,7
- Bredde: 95 mm
- Partikelfiltereffektivitet: 98,8 %
- Bakteriefiltereffektivitet: 97 %
- Differenstryk: 2,7
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Dimensioner (L x B) | 95 x 210 mm |
| Konstruktion | 3-ply |
| Længde (metrisk) | 210 mm |
| Model- | MTA210-0 |
| Emballagemængde | 50 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 16 ydre poser pr. foret karton (800 stk.) |
| Bredde (metrisk) | 95 mm |