Få mere at vide
Ansell BioClean™ MEA Sterile Looped Ansigtsmaske
:
Længde: 210 mm (± 5 mm)
Beskrivelse
- Høj bakteriel, viral og partikeleffektiv filtrering
- Fuldt lukket formbart næsebånd
- Ultralydsforseglede kanter
- Løkke med stik for sikker fastgørelse
- Partikelfiltreringseffektivitet (PFE) ved 0,3 MICRON> 97 %
- Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) ved 3,0 MICRON> 96,5 %
- Viral filtreringseffektivitet (VFE) 97,9 %
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø
- Prøveudtagning og kontrol iht ISO 2859-3:1994
- Testet i forhold til standard ASTM F2101 for bakteriel filtreringseffektivitet (BFE)
- Indre modstående lag: Ikke-vævet polypropylen/polyethylen (hygroskopisk)
- Filterlag: Smelteblæst polyester
- Ydre lag: Ikke-vævet spunbonded polyester (hydrofob)
- Fastgørelser: Ikke-latex polyurethanløkker med blå plastikclips
- Næsebånd: Plastbelagt stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 210 mm (± 5 mm) |
| Model- | MEA210-1 |
| Emballagemængde | Et stykke (med blå clips) pr. forseglet indre PE-pose; 50 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 12 ydre poser pr. foret karton (600 stk.) |
| Bredde (metrisk) | 95 mm (± 5 mm) |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.