Få mere at vide
Ansell BioClean™ MEA ikke-steril løkkede ansigtsmaske
Artikelnummer. p-7162369
Emballagemængde:
100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (2000 stk.)
Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 50 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 12 ydre poser pr. foret karton (600 stk.)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 600
Artikelnummer. 15228258
Brand: Ansell MEA2102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-steril løkkemaske er fremstillet af renrumskompatible materialer for at reducere kontaminering i det kontrollerede miljø.
  • Filtrering med høj bakterie- og partikeleffektivitet
  • Fuldt lukket formbart næsebånd
  • Ultralydsforseglede kanter
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø
  • Prøveudtagning og kontrol iht ISO 2859-3:1994
  • Testet i forhold til standard ASTM F2101 for bakteriel filtreringseffektivitet (BFE)
  • Indvendigt modstående lag: Ikke-vævet polypropylen/polyethylen (hygroskopisk)
  • Filterlag: Smelteblæst polypropylen
  • Ydre modstående lag: Ikke-vævet polypropylen/polyethylen (hydrofob)
  • Fastgørelser: Ikke-latex polyurethan-løkker (MEA 210-2 leveres med blå plastikclips)
  • Næsebånd: Plastbelagt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 0,3μ 98,8 % (PFE), 3,0μ 97 % (BFE)
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 210 mm
Model- MEA210-2
Emballagemængde Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 50 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 12 ydre poser pr. foret karton (600 stk.)
Emballagetype Individuelt pakket med blå klips
Bredde (metrisk) 95 mm
Vis mere Vis mindre
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.