Få mere at vide
Ansell BioClean™ MEA ikke-steril løkkede ansigtsmaske
Artikelnummer. 15228258
Skift visning
Emballagemængde:
100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (2000 stk.)
Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 50 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 12 ydre poser pr. foret karton (600 stk.)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
15228258 Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 50 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 12 ydre poser pr. foret karton (600 stk.) Pakke med 600
15218258 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (2000 stk.) Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15228258 Leverandør Ansell Leverandørnr. MEA2102
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ikke-steril løkkemaske er fremstillet af renrumskompatible materialer for at reducere kontaminering i det kontrollerede miljø.
  • Filtrering med høj bakterie- og partikeleffektivitet
  • Fuldt lukket formbart næsebånd
  • Ultralydsforseglede kanter
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø
  • Prøveudtagning og kontrol iht ISO 2859-3:1994
  • Testet i forhold til standard ASTM F2101 for bakteriel filtreringseffektivitet (BFE)
  • Indvendigt modstående lag: Ikke-vævet polypropylen/polyethylen (hygroskopisk)
  • Filterlag: Smelteblæst polypropylen
  • Ydre modstående lag: Ikke-vævet polypropylen/polyethylen (hydrofob)
  • Fastgørelser: Ikke-latex polyurethan-løkker (MEA 210-2 leveres med blå plastikclips)
  • Næsebånd: Plastbelagt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 0,3μ 98,8 % (PFE), 3,0μ 97 % (BFE)
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 210 mm
Model- MEA210-2
Emballagemængde Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 50 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 12 ydre poser pr. foret karton (600 stk.)
Emballagetype Individuelt pakket med blå klips
Bredde (metrisk) 95 mm
Vis mere Vis mindre
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.