Få mere at vide
Ansell BIOCLEAN™ LEGEND BLHN ikke-steril engangs latex renrumshandske
Artikelnummer. p-200080447
Skift visning
Størrelse:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30040343 6.5
30040330 7
30040344 7.5
30040338 8
30040342 8.5
30040331 9
30040339 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30040343 Leverandør Ansell Leverandørnr. BLHN65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Håndbeskyttelse med enestående komfort og fleksibilitet, tekstureret fingeroverflade med perlemanchet til renrumshandsker med greb og dobbelt-påtagningsvenligt design for øget bekvemmelighed og beskyttelse.
  • Forhøjet komfort: BioClean™ Legend BLHN renrumshandsker' fleksible latexmateriale og anatomiske design sikrer hverdagskomfort
  • Forbedrede funktioner: Disse ikke-sterile latexhandsker har en tekstureret fingeroverflade for forbedret greb, mens deres perlemanchetdesign giver styrke og stabilitet
  • Tilføjet beskyttelse: BioClean™ Legend BLHN renrumshandsker er også designet til at gøre dobbelt-itagning let for bærere, hvilket giver dem et ekstra lag beskyttelse
  • Reducerede forureningsrisici: Deres ikke-partikler EasyTear emballage minimerer yderligere risikoen for, at forurenende stoffer kommer ind i renrumsmiljøet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, fødevarekontakt, kategori III, UKCA
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 9,44 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.24 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,87 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.2 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Renrumshandsker
Størrelse 6.5
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 7,87 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Længde (engelsk) 11,61 tommer.
Længde (metrisk) 295 mm