Få mere at vide
Ansell BioClean™ Legacy BLA2 latex renrumshandsker
Størrelse:
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fleksibel
- Komfortabel
- Nem at tage på dobbelt
- Ikke-steril
- Kompatibel med klasse 10, ISO 4 miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7,8 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 6,6 mio |
| Vis mere |