Få mere at vide
Ansell BioClean Isorba sterile servietter BISW
Artikelnummer. 15298168
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 200
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15298168 200 x 200 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15298168 Leverandør Ansell Leverandørnr. BISW8
BioClean™ Isorba sterile servietter er konstrueret af ikke-slibende polyurethanskum med fremragende absorptionsegenskaber og lav partikeldannelse. Velegnet til alle overflader, de er tredobbelte poser til brug i renrum.
  • Ikke-slibende polyurethanskum
  • Lav partikelproduktion
  • Velegnet til alle overflader
  • Fremragende absorptionsegenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Materiale Polyurethanskum
Kompatibilitet Ikke-kritiske miljøer
Basisvægt 73 gsm (± 3 gsm)
Konstruktion 3 mm tykt 25 kg/m 3 densitet polyurethanskum - 200 mm x 200 mm (8 in. x 8 in.)
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 200 x 200
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015; ISO 2859-3:1994