Få mere at vide
Ansell™ BioClean Isopure Plus™ Ikke-steril polyesterserviet, 260 gsm BIWP
Beskrivelse
- Dobbeltstrikket 100% kontinuerlig filament polyester
- Fremragende absorptionsegenskaber
- Holdbar og stærk
- Ultralydsskårne og forseglede kanter
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 renrumsmiljø
- Prøveudtagning og kontrol iht ISO 2859-3:1994
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Materiale | Kontinuerlig filament polyester Dobbeltstrik |
| Absorberingsevne | Fremragende absorptionsegenskaber |
| Kompatibilitet | ISO Klasse 4 |
| Basisvægt | 260 gsm (± 5 gsm) |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 230 x 230 mm (9 x 9 tommer) |
| Emballagemængde | 100/pose, dobbeltpose, 10 poser/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen.