Få mere at vide
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrums bondepapir
Artikelnummer. p-6827086
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Artikelnummer. 17419383
Brand: Nitritex™ BICPA4B80
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver latexfri ydeevne i kritiske miljøer. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Cleanroom Bond Paper er varmebestandigt og ISO Klasse 4 kompatibel. Den fås i 5 farver.
  • Giver skarpe, klare gengivelser
  • Latexfri og varmebestandig
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 4 kompatibilitet
  • Fremstillet i ISO 9001:2008 registrerede anlæg
  • Partinummer inkluderet på pose og karton for at give sporbarhed
  • Opbevares på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys
  • Ideelt opbevaringsområde: 20-70% luftfugtighed, 10-40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Regerede Nej
Farve Blå
Dimensioner (L x B) 297 x 210 mm
Længde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Almindeligt papir Ja
Produkttype Renrums bondepapir
Mængde 250 Ark/Forseglet PE Pk.
Størrelse A4
Vægt (metrisk) 80 gsm,± 3 g