Få mere at vide
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrums bondepapir
Artikelnummer. 17449383
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17449383 Gul -
15288158 Blå Pakke med 2500
17419383 Blå -
15298158 Grøn Pakke med 2500
17429383 Grøn -
15208168 Pink (Pink) Pakke med 2500
17439383 Pink (Pink) -
17358383 Hvid -
15218168 Hvid Pakke med 2500
15228168 Gul Pakke med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17449383 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BICPA4Y80
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Giver latexfri ydeevne i kritiske miljøer. Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Cleanroom Bond Paper er varmebestandigt og ISO Klasse 4 kompatibel. Den fås i 5 farver.
  • Giver skarpe, klare gengivelser
  • Latexfri og varmebestandig
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 4 kompatibilitet
  • Fremstillet i ISO 9001:2008 registrerede anlæg
  • Partinummer inkluderet på pose og karton for at give sporbarhed
  • Opbevares på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys
  • Ideelt opbevaringsområde: 20-70% luftfugtighed, 10-40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Regerede Nej
Farve Gul
Dimensioner (L x B) 297 x 210 mm
Længde (metrisk) 297 mm
Bredde (metrisk) 210 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Almindeligt papir Ja
Produkttype Renrums bondepapir
Mængde 250 Ark/Forseglet PE Pk.
Størrelse A4
Vægt (metrisk) 80 gsm,± 3 g