Få mere at vide
Nitritex™ BioClean ISO Leaf™ Renrums bondepapir
Beskrivelse
- Giver skarpe, klare gengivelser
- Latexfri og varmebestandig
- Behandlet for at sikre ISO Klasse 4 kompatibilitet
- Fremstillet i ISO 9001:2008 registrerede anlæg
- Partinummer inkluderet på pose og karton for at give sporbarhed
- Opbevares på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys
- Ideelt opbevaringsområde: 20-70% luftfugtighed, 10-40 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Regerede | Nej |
| Farve | Pink (Pink) |
| Dimensioner (L x B) | 297 x 210 mm |
| Længde (metrisk) | 297 mm |
| Bredde (metrisk) | 210 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015 |
| Almindeligt papir | Ja |
| Produkttype | Renrums bondepapir |
| Mængde | 250 Ark/Forseglet PE Pk. |
| Størrelse | A4 |
| Vis mere |