Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile nitrilhandsker
Artikelnummer. p-7139090
Størrelse:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 15208218
Brand: Nitritex™ BNPLS9090
Med teksturerede fingre for forbedret greb. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile nitrilhandsker er latexfrie handsker, der er behandlet for at sikre ISO Klasse 4-kompatibilitet, er resistente over for en lang række kemikalier og tilbyder fremragende antistatiske egenskaber.
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)
Farve Purple
Engangs Single-use
Udvendig finish Fingertip Textured
Grad EU GMP Grade A
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 9
Sterilitet Sterile
Handske manchet stil Beaded
Model- BNPLS9090
Emballagetype One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Mængde 200/Pk.
Modstandsdygtig overfor Chemicals
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30 cm