Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile nitrilhandsker
Artikelnummer. 15298208
Skift visning
Størrelse:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15298208 8, 8.5 200 par
15208218 9 200 par
15218218 10 200 par
15268208 5, 5.5 200 par
15278208 6, 6.5 200 par
15288208 7, 7.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15298208 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BNPLS8085
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Med teksturerede fingre for forbedret greb. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile nitrilhandsker er latexfrie handsker, der er behandlet for at sikre ISO Klasse 4-kompatibilitet, er resistente over for en lang række kemikalier og tilbyder fremragende antistatiske egenskaber.
  • Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Teksturerede fingre for forbedret greb
  • Pulverfri og latexfri
  • Fremragende antistatiske egenskaber
  • Perlemanchet
  • Ikke-partikler EasyTear™ emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006, ASTM D6978-05
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Lilla
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Grad EU GMP Grade A
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8, 8.5
Sterilitet Steril
Handske manchet stil Beaded
Model- BNPLS8085
Emballagetype EasyTear™
Mængde Et par pr. indre PE-pung; en pung pr. forseglet EasyTear PE pose; 10 poser pr. forseglet ydre PE-pose; 20 ydre poser pr. foret karton (200 par)
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm