Få mere at vide
Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile nitrilhandsker
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Teksturerede fingre for forbedret greb
- Pulverfri og latexfri
- Fremragende antistatiske egenskaber
- Perlemanchet
- Ikke-partikler EasyTear™ emballage
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 9001:2015 og (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006, ASTM D6978-05 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Farve | Lilla |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Grad | EU GMP Grade A |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Vis mere |