Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ ESD overtrækssko til renrum
Artikelnummer. p-7162368
Størrelse:
406 mm (16 tommer)
457 mm (18 tommer)
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15288248
Brand: Ansell™ ESD016W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom overtrækssko har ikke-mærkende ledende tape, der giver dissiperende egenskaber, når de bæres som anvist.
  • Ikke-mærkende ledende tape
  • ESD egenskaber
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 certificering
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 renrumsmiljø
  • Sko: Ikke-vævet spundet polypropylen
  • Tape: Polyester filamentgarn (96%) med ledende nylon carbon filamentgarn (4%)
  • Ledningsevne: Konsekvent under 35 megohm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 406 mm (16 tommer)
Materiale polypropylen, polyester, Nylon
Latex fri Nej
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Tykkelse 0.08 mm
Emballagemængde 1000 stk
Længde (metrisk) 406 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Vis mere Vis mindre
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.