Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ ESD overtrækssko til renrum
Artikelnummer. 15298248
Skift visning
Størrelse:
406 mm (16 tommer)
457 mm (18 tommer)
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Farve Pakningsstørrelse
15298248 457 mm (18 tommer) Hvid Pakke med 1000
15288248 406 mm (16 tommer) Hvid Pakke med 1000
15208258 457 mm (18 tommer) Blå Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15298248 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. ESD018W
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom overtrækssko har ikke-mærkende ledende tape, der giver dissiperende egenskaber, når de bæres som anvist.
  • Ikke-mærkende ledende tape
  • ESD egenskaber
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 certificering
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 renrumsmiljø
  • Sko: Ikke-vævet spundet polypropylen
  • Tape: Polyester filamentgarn (96%) med ledende nylon carbon filamentgarn (4%)
  • Ledningsevne: Konsekvent under 35 megohm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 457 mm (18 tommer)
Materiale Polypropylen, Polyester, Nylon
Latex fri Nej
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Elastisk ankel
Tykkelse 0.08 mm
Emballagemængde 1000 stk
Længde (metrisk) 457 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Vis mere Vis mindre
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.