Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ ESD overtrækssko til renrum
Beskrivelse
- Ikke-mærkende ledende tape
- ESD egenskaber
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 certificering
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 renrumsmiljø
- Sko: Ikke-vævet spundet polypropylen
- Tape: Polyester filamentgarn (96%) med ledende nylon carbon filamentgarn (4%)
- Ledningsevne: Konsekvent under 35 megohm
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 457 mm (18 tommer) |
| Materiale | polypropylen, polyester, Nylon |
| Latex fri | Nej |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukketype | Elastisk ankel |
| Tykkelse | 0.08 mm |
| Emballagemængde | 1000 stk |
| Længde (metrisk) | 457 mm |
| Vis mere |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.