Få mere at vide
Ansell BioClean™ Sterile dobbelte overtrækssko
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17801055
Skift visning
Lukningsfarve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
150 par
Artikelnummer. Lukningsfarve Pakningsstørrelse
17801055 Hvid 150 par
1 options
Artikelnummer. 17801055 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDOS
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Engangsovertrækssko er praktiske og holdbare, med en kraftig, tekstureret støbt polyethylen skridsikker sål for et sikkert fodfæste.
  • Ikke-vævet spunbonded polypropylen
  • Kraftig skridsikker sål
  • Latexfri elastik
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering.
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Anti-skrid
Lukningsfarve Hvid
Til brug med (applikation) Livsvidenskab
Emballagemængde 150 Par/Cs.
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 152 mm
Produkttype Kontrollerede miljøer skoovertræk
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)