Få mere at vide
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Størrelse M
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17666745
Skift visning
Produkttype:
Renrumsoveralls
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
17666745 Renrumsoveralls Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 17666745 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDKMM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 DKK
    1900.62 DKK / Pakke med 15
    Spare 364.38 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-05-2027
Steril overall med krave, hætte, overstøvler og integreret ansigtsmaske. Hætte med integreret ansigtsmaske med tilføjet produkt og personlig beskyttelse. Enkelt sæt til alt tøj, hvilket resulterer i mindre samlet emballagespild. Skridsikker sål for reduceret risiko for arbejdsskader.
  • Tilføjede funktioner: Den BioClean-D Sterile Kit S-BDKM har en engangsovertræksdragt, overstøvler med en skridsikker sål, en hætte og en integreret ansigtsmaske, der giver personlig beskyttelse fra top til tå
  • Optimeret emballage: Alt tøj præsenteres i en enkelt pakke, hvilket gør håndteringen mere bekvem og minimerer det samlede emballagespild
  • Forbedret pasform: Den BioClean™ overall inkluderet i dette sæt er designet med lynlås foran, elastisk ryg, manchetter og ankler, der giver en behagelig pasform, mens tommelfingerstropper sikrer et sikkert hold
  • Reducerede forureningsrisici: Som den er lavet af CleanTough™ materiale, som både er let og lavt fnug, er denne sterile overtræksdragt ideel til renrumsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard, elastisk flade
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet
Sterilitet Steril
Modstand Kemikalier, Partikel
Rygstil Elastisk
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Antal lommer Ingen
Højde (metrisk) 170 - 176 cm (5 ft. 6 in. - 5 ft. 9 in.)
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)