Få mere at vide
Ansell BioClean - D Sterile Kit S BDKM - Størrelse 3XL
Description
- Tilføjede funktioner: Den BioClean-D Sterile Kit S-BDKM har en engangsovertræksdragt, overstøvler med en skridsikker sål, en hætte og en integreret ansigtsmaske, der giver personlig beskyttelse fra top til tå
- Optimeret emballage: Alt tøj præsenteres i en enkelt pakke, hvilket gør håndteringen mere bekvem og minimerer det samlede emballagespild
- Forbedret pasform: Den BioClean™ overall inkluderet i dette sæt er designet med lynlås foran, elastisk ryg, manchetter og ankler, der giver en behagelig pasform, mens tommelfingerstropper sikrer et sikkert hold
- Reducerede forureningsrisici: Som den er lavet af CleanTough™ materiale, som både er let og lavt fnug, er denne sterile overtræksdragt ideel til renrumsbrug
Specifications
Specifications
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | CleanTough |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |