Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ Nedhængbar steril overall med hætte S-BDSH
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-5237466
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15646097 Lille Pakke med 20
15636097 Medium Pakke med 20
15438210 Medium Hver
15626097 Større Pakke med 20
15656097 X-Large Pakke med 20
15676097 2X-stor Pakke med 20
15686097 3X-Large Pakke med 15
15696097 4X-Large Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ikke relevant
Artikelnummer. 15646097 Leverandør Ansell Leverandørnr. SBDSHS
Ikke relevant
Steril nedklappelig renrumsoverall med hætte har aftagelige tapper til aseptisk påtagning.
  • Rullegardin-designteknologi: Aseptisk påklædning gjort nem
  • CleanTough™ stof: Til et antistatisk, lavfnugt sterilt tøj
  • Hurtigudløsende pressestifter: Aseptisk påføring yderligere lettet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet, Sammenføjet
Sterilitet Steril
Modstand Kemikalier
Belægning Ubelagt
Krave type Elastisk hætte
Rygstil Elastik
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latex fri Ja
Model- S-BDSH
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 33 til 36 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Ærmestil Langærmet med elastisk manchet
Til brug med (applikation) Laboratorium, renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, farmaceutisk, halvleder
Bredde (engelsk) Bryst 33 til 36 tommer.
Højde (engelsk) 5 fod. 4 tommer til 5 fod. 6 tommer
Højde (metrisk) 164 til 170 cm
Emballage Et stykke aseptisk foldet per forseglet indre PE-pose; en indre pose per forseglet ydre PE-pose; 20 yderposer pr. foret karton (20 stykker). Bemærk venligst: størrelserne 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL er 15 overalls pr. pakke.
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
Ikke relevant