Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down steril overall med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15656097
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 20
N/A
Artikelnummer. 15656097
Brand: Ansell SBDSHXL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
N/A
Steril drop-down overtræk til renrum har aftagelige faner til aseptisk påføring.
  • Steril renrumsoverall med hætte har drop-down designteknologi, der forhindrer unødvendig kontakt med den ydre overflade.
  • Udstyret med quick-release faner og indvendige farvede faner, der indikerer sikre berøringspunkter, der yderligere sikrer aseptisk påføring.
  • Elastisk ryg, hætte, ankler, manchetter.
  • Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold og pasform.
  • Antistatisk tøj er fremstillet af lavfnug CleanTough™ materiale for at reducere risikoen for partikelforurening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Standard
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Indbundet, Sammenføjet
Sterilitet Steril
Modstand Kemikalier
Belægning Ubelagt
Krave type Elastisk hætte
Rygstil Elastik
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Latex fri Ja
Model- S-BDSH
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 42 til 45 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Ærmestil Langærmet med elastisk manchet
Til brug med (applikation) Laboratorium, renrum, fremstilling af medicinsk udstyr, bioteknologi, farmaceutisk, halvleder
Bredde (engelsk) Bryst 42 til 45 tommer.
Højde (engelsk) 6 fod 0 tommer til 6 fod. 2''
Højde (metrisk) 164 til 170 cm
Emballage Et stykke aseptisk foldet pr. forseglet indre PE-pose; en indvendig pose pr. forseglet ydre PE-pose; 20 yderposer pr. foret karton (20 stk.). Bemærk venligst: størrelser XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL & 8XL 15 overtræksdragter pr. karton.
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Vis mere Vis mindre
N/A