Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down steril overall med hætte
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 20
Beskrivelse
- Steril renrumsoverall med hætte har drop-down designteknologi, der forhindrer unødvendig kontakt med den ydre overflade.
- Udstyret med quick-release faner og indvendige farvede faner, der indikerer sikre berøringspunkter, der yderligere sikrer aseptisk påføring.
- Elastisk ryg, hætte, ankler, manchetter.
- Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold og pasform.
- Antistatisk tøj er fremstillet af lavfnug CleanTough™ materiale for at reducere risikoen for partikelforurening.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Standard |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |
N/A