Få mere at vide
Ansell BioClean-D™ S-BDSH Drop-down steril overall med hætte
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 15
Pakke med 20
Beskrivelse
- Drop-down design technology: Aseptic donning made easy
- CleanTough™ fabric: For an antistatic, low-linting sterile garment
- Quick-release press stud tabs: Aseptic donning further facilitated
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom Coveralls |
| Størrelse | 4X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | White |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Standard |
| Ankel stil | Elastic |
| Manchet stil | Elastic |
| Hals stil | Hooded |
| Vis mere |
N/A